Learn More
eIF-4E Mouse, Unlabeled, Clone: 87, BD
Mouse Monoclonal Antibody
321.00 € - 665.00 €
Spezifikation
Antigen eIF-4E
Klon 87
Konzentration 250μg/mL
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Monoclonal
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15885369
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
BD Biosciences
610269
50 μg
321.00 €
1 Set
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 17-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15895369
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
BD Biosciences
610270
150 μg
665.00 €
1 Set
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 05-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
The eukaryotic translation initiation factor 4E (eIF-4E) is a 25kDa phosphoprotein that specifically binds to the 7-methylguanosine-containing cap of mRNA. eIF-4E is the rate-limiting component for the initiation of cap-dependent translation by the eIF-4E translation initiation complex. This complex promotes the unwinding of secondary structure at the 5′ untranslated region of mRNA, which is necessary to expose and locate the AUG-initiation codon. Phosphorylation of eIF-4E on Ser-209 occurs after serum treatment in CHO cells, and may regulate its function. Overexpression of eIF-4E can lead to increased cell proliferation, transformation, and tumorigenesis in nude mice. The overexpression of a Ala-53 variant of eIF-4E cannot evoke these changes, suggesting that Ser-53 on eIF-4E participates in the transfer of mRNA to the 48S initiation complexes. In cooperation with nuclear oncogenes such as c-myc or E1A, eIF-4E transforms primary cells. Other studies have demonstrated that overexpression of eIF-4E causes activation of Ras and leads to a transformed phenotype. Subsequent overexpression of GAP then causes reversion of this phenotype. The mechanism by which eIF-4E plays a role in transformation is not clear, but it is postulated that high levels of eIF-4E may lead to the translation of mRNAs that are normally translationally repressed.
Host Species: Mouse
Clone: 87
Isotype: IgG1
Species Reactivity [for Features Main]: Human
Immunogen: Rabbit eIF-4E aa. 1-217
Immunofluorescence, Immunoprecipitation
Spezifikation
Spezifikation
eIF-4E
250μg/mL
Monoclonal
Mouse
Cell Biology
Aqueous buffered solution containing BSA, glycerol, and ≤0.09% sodium azide.
IgG1
Affinity Purified
87
Western Blot
Unconjugated
RUO
Canine, Chicken, Frog, Human, Mouse, Rat
Aqueous buffered solution containing BSA, glycerol, and ≤0.09% sodium azide.
Primary
Store undiluted at -20°C.