Learn More
MUC1 Monoclonal Antibody (JZ201), Invitrogen™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  Invitrogen MA190954
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 11571052
  • 467.00 € / 500 Mikroliter
Verfügbar ab: 22-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Recommended positive controls: Breast CA, colon CA.
MUC1 Monoclonal antibody specifically detects MUC1 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry, Immunohistochemistry, Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
MUC1
Monoclonal
0.2 mg/mL
PBS with 1% BSA and 0.05% sodium azide; pH 7.4
P15941
MUC1
Human milk fat globule membranes
500 μL
Primary
Human
Antibody
IgG1
Immunocytochemistry, Immunohistochemistry, Western Blot
JZ201
Unconjugated
MUC1
ADMCKD; ADMCKD1; Breast carcinoma-associated antigen DF3; CA 15-3; Cancer antigen 15-3; carcinoma-associated mucin; CD227; DF3 antigen; EMA; Episialin; H23 antigen; H23AG; J19; KL-6; Krebs von den Lungen-6; MAM6; MCD; MCKD; MCKD1; Medullary cystic kidney disease, autosomal dominant; Muc1; MUC-1; MUC-1/SEC; MUC-1/X; MUC1/ZD; MUC1-alpha; MUC1-beta; MUC1-CT; MUC1-NT; mucin 1, cell surface associated; mucin 1, transmembrane; Mucin1; mucin-1; Mucin-1 subunit alpha; Mucin-1 subunit beta; peanut-reactive urinary mucin; PEM; PEMT; Polymorphic epithelial mucin; PUM; tumor associated epithelial mucin; tumor-associated epithelial membrane antigen; Tumor-associated mucin
Mouse
purified
RUO
4582
4° C, do not freeze