Learn More
EML4 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA517334
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 11576151
  • 422.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 22-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
It is not recommended to aliquot this antibody.
EML4 Polyclonal antibody specifically detects EML4 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry, Immunoprecipitation, Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
EML4
Polyclonal
0.01M HEPES with 0.15M NaCl, 100μg/mL BSA, 50% glycerol and no preservative; pH 7.5
Q9HC35
EML4
Synthetic peptide corresponding to residues surrounding Arg91 of human EML4
100 μL
Primary
Human
Antibody
IgG
Immunocytochemistry, Immunoprecipitation, Western Blot
Unconjugated
EML4
4930443C24Rik; AI644019; C2orf2; echinoderm microtubule associated protein like 4; echinoderm microtubule-associated protein-like 4; ELP120; EMAP-4; EMAPL4; EML4; OTTHUMP00000201447; OTTHUMP00000201455; Restrictedly overexpressed proliferation-associated protein; ropp 120; ROPP120
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
27436
-20°C