Learn More
RECA-1 Monoclonal Antibody (RECA-1), Invitrogen™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  Invitrogen MA140240
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 11579732
  • 590.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 22-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
MA1-40240 detects Endothelial cell antigen from rat samples. MA1-40240 has been successfully used in immunohistochemistry (frozen), immunohistochemistry (paraffin), flow cytometry and immunofluorescence applications. The MA1-40240 immunogen is cell surface antigen. Positive control: Glomerular endothelial cells, RHEC cell line; Negative control: Vascular smooth muscle cells, fibroblasts
RECA-1 Monoclonal antibody specifically detects RECA-1 in Rat samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Frozen), Immunohistochemistry (Paraffin).
Spezifikation
Spezifikation
RECA-1
Monoclonal
0.1 mg/mL
PBS with 0.1% BSA and 0.02% sodium azide
Mouse
Protein G
RUO
Rat
Antibody
IgG1
Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Frozen), Immunohistochemistry (Paraffin)
RECA-1
Unconjugated
Reca1
Cell surface antigen.
100 μg
Primary
4° C