Learn More
ENTPD3 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA521567
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 13269088
  • 474.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 21-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Recommended positive controls: Molt-4, Raji. Predicted reactivity: Rhesus Monkey (97%). Store product as a concentrated solution. Centrifuge briefly prior to opening the vial.
ENTPD3 Polyclonal antibody specifically detects ENTPD3 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
ENTPD3
Polyclonal
Unconjugated
ENTPD3
CD39 antigen-like 3; CD39L3; CD39-like 3; ecto-apyrase 3; Ecto-ATP diphosphohydrolase 3; ecto-ATPase 3; ecto-ATPDase 3; Ectonucleoside triphosphate diphosphohydrolase 3; ENTPD3; HB6; NTPDase 3; NTPDase3; NTPDase-3
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
956
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
0.41 mg/mL
0.1M tris glycine with 10% glycerol and 0.01% thimerosal; pH 7
O75355
ENTPD3
Recombinant fragment corresponding to a region within amino acids 200 and 459 of ENTPD3 (Uniprot ID#O75355)