Learn More
Goat anti-Feline IgG (H+L) Secondary Antibody, FITC, Invitrogen™
Goat Polyclonal Secondary Antibody
Marke:  Invitrogen A18758
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 15480734
  • 201.00 € / 0.50 Milligramm
Verfügbar ab: 22-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
The sensitivity of each lot of antibody is confirmed using ELISA. The specificity of each lot of antibody is confirmed by immunoelectrophoresis (IEP).
Feline IgG (H+L) Polyclonal antibody specifically detects Feline IgG (H+L) in Feline samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunocytochemistry.
Spezifikation
Spezifikation
Feline IgG (H+L)
Polyclonal
FITC
Goat
Affinity chromatography
RUO
Feline
Liquid
Flow Cytometry, Immunocytochemistry
1.5 mg/mL
PBS with 1% BSA and 0.05% sodium azide; pH 7.8
Gamma Immunoglobins Heavy and Light chains
500 μg
Secondary
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles. Store in the dark.