Learn More
GCK Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA517711
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 11512610
  • 422.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 23-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
It is not recommended to aliquot this antibody. This antibody is not cross-reactive with HPK or other members of the GCK family.
GCK Polyclonal antibody specifically detects GCK in Human, Mouse, Non-human Primate, Rat samples. It is validated for Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
GCK
Polyclonal
0.01M HEPES with 0.15M NaCl, 100μg/mL BSA, 50% glycerol and no preservative; pH 7.5
P17712, P35557, P52792
GCK
Synthetic peptide corresponding to residues surrounding Ser380 of human GCK
100 μL
Primary
Human, Mouse, Non-human Primate, Rat
Antibody
IgG
Western Blot
Unconjugated
GCK
ATP:D-hexose 6-phosphotransferase; FGQTL3; GC kinase; Gck; Gk; GLK; Gls006; glucokinase; glucokinase (hexokinase 4); glucokinase variant 3; GLUKA; hexokinase 4; hexokinase D, pancreatic isozyme; hexokinase type IV; Hexokinase-4; hexokinase-D; HHF3; HK IV; HK4; HKIV; Hlb62; HXKP; LGLK; MEKKK 2; MODY2; RNGK2
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
103988, 24385, 2645
-20°C