Learn More
PSMA Monoclonal Antibody (1H8H5), Invitrogen™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  Invitrogen 373900
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.50000kg
Artikelnummer. 10262083
  • 448.00 € / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
PSMA Monoclonal antibody specifically detects PSMA in Human samples. It is validated for ELISA, Immunocytochemistry, Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
PSMA
Monoclonal
0.5 mg/mL
PBS with 0.1% sodium azide; pH 7.4
Q04609
FOLH1
Synthetic peptide derived from the C-terminal region of the human PSMA.
100 μg
Primary
Human
Antibody
IgG1 κ
ELISA, Immunocytochemistry, Western Blot
1H8H5
Unconjugated
FOLH1
Cell growth-inhibiting gene 27 protein; FGCP; folate hydrolase (prostate-specific membrane antigen) 1; folate hydrolase 1; FOLH; Folh1; Folylpoly-gamma-glutamate carboxypeptidase; GCP2; GCPII; GIG27; glutamate carboxylase II; glutamate carboxypeptidase 2; Glutamate carboxypeptidase II; membrane glutamate carboxypeptidase; mGCP; mopsm; Naalad; NAALAD1; NAALAdase; NAALADase I; N-acetylated alpha-linked acidic dipeptidase; N-acetylated alpha-linked acidic dipeptidase 1; N-acetylated-alpha-linked acidic dipeptidase I; prostate specific membrane antigen; prostate specific membrane antigen variant F; prostate-specific membrane antigen; Prostate-specific membrane antigen homolog; PSM; PSMA; pteroylpoly-gamma-glutamate carboxypeptidase
Mouse
Protein A
RUO
2346
-20°C