Learn More
Connexin 40.1 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA541320
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg
Artikelnummer. 15504772
  • 472.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 22-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Peptide sequence: HTKIPDEDES EVTSSASEKL GRQPRGRPHR EAAQDPRGSG SEEQPSAAPS Sequence homology: Human: 100%
Connexin 40.1 Polyclonal antibody specifically detects Connexin 40.1 in Human samples. It is validated for Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
Connexin 40.1
Polyclonal
Unconjugated
GJD4
connexin 40.1; connexin40.1; connexin-40.1; CX40.1; Gap junction delta-4 protein; gap junction protein delta 4; gap junction protein, delta 4, 40.1kDa; GJD4
Rabbit
Affinity Chromatography
RUO
219770
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Liquid
Western Blot
0.5 mg/mL
PBS with 2% sucrose and 0.09% sodium azide
Q96KN9
GJD4
Synthetic peptide directed towards the middle region of human GJD4