Learn More
HIP1 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA546708
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg
Artikelnummer. 15537262
  • 473.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 12-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Peptide sequence: SQQNLFDNKF DDIFGSSFSS DPFNFNSQNG VNKDEKDHLI ERLYREISGL
HIP1 Polyclonal antibody specifically detects HIP1 in Human samples. It is validated for Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
HIP1
Polyclonal
Unconjugated
HIP1
2610109B09Rik; A930014B11Rik; E130315I21Rik; HIP I; hip1; HIP-1; HIP-I; huntingtin interacting protein 1; huntingtin-interacting protein 1; Huntingtin-interacting protein I; ILWEQ; Kiaa4113; mKIAA4113; SHON; SHONbeta; SHONgamma
Rabbit
Affinity Chromatography
RUO
3092
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Liquid
Western Blot
0.5 mg/mL
PBS with 2% sucrose and 0.09% sodium azide
O00291
HIP1
Synthetic peptide directed towards the N-terminal of human HIP1