Learn More
HIV1 Virions Polyclonal Antibody, HRP, Invitrogen™
Goat Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA173091
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 11578461
  • 473.00 € / 1 Milliliter
Verfügbar ab: 22-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
The PA1-73091 antibody reacts with HIV-1 Virions. PA1-73091 has been successfully used in ELISA applications. The PA1-73091 antibody was raised against HIV-1 isolate.
HIV1 Virions Polyclonal antibody specifically detects HIV1 Virions in Virus samples. It is validated for ELISA.
Spezifikation
Spezifikation
HIV1 Virions
Polyclonal
HRP
HIV-1; HIV-1 Virions
Human confirmed HIV-1 isolate.
1 mL
Primary
Maintain refrigerated at 2-8°C for up to 6 months. For long term storage store at -20°C
Liquid
ELISA
1-2 mg/mL
PBS with 10mg/mL BSA and 0.002% thimerosal
Goat
purified
RUO
Virus