Learn More
Mouse anti-Human IgE Secondary Antibody, Invitrogen™
Mouse Monoclonal Secondary Antibody
Marke:  Invitrogen MA182854
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 11584553
  • 514.00 € / 1 Milligramm
Verfügbar ab: 22-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Mouse anti Human IgE antibody, clone E411 (5H2) recognizes human IgE heavy chain, a 428 amino acid protein bearing four Ig-like domains. Mouse anti Human IgE antibody, clone E411 binds to an epitope expressed on Cε3 domain.
Human IgE Monoclonal antibody specifically detects Human IgE in Human samples. It is validated for ELISA, Flow Cytometry.
Spezifikation
Spezifikation
Human IgE
Monoclonal
1 mg/mL
PBS with <0.1% sodium azide; pH 7.2
Immunoglobulin E from human serum.
1 mg
Secondary
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
IgG2a
ELISA, Flow Cytometry
E411 (5H2)
Unconjugated
Mouse
Protein G