Learn More
Humanin Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA141610
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 11544600
  • 475.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 22-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Suggested positive control: recombinant fusion protein.
Humanin Polyclonal antibody specifically detects Humanin in Human samples. It is validated for ELISA, Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
Humanin
Polyclonal
Unconjugated
MT-RNR2
BCL2L4; HN1; Humanin-like 1; humanin-like protein 1; mitochondrially encoded 16S RNA; MTRNR2; MT-RNR2; MTRNR2L1; MT-RNR2-like 1; MTRNR2-like 1; MT-RNR2-like protein 1; RNR2
Rabbit
100 μL
Primary
Human
Antibody
IgG
ELISA, Western Blot
Conc. Not Determined
whole serum with 50% glycerol and 0.025% sodium azide
Q8IVG9
MT-RNR2
Synthetic peptide corresponding to residues 12-24 of human humanin.
RUO
4550
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles