Learn More
HYAL2 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA524223
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 13212099
  • 518.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 22-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
HYAL2 Polyclonal antibody specifically detects HYAL2 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
HYAL2
Polyclonal
Unconjugated
HYAL2
AI256841; AU020858; AW555733; HYAL2; Hyal-2; Hyaluronidase; hyaluronidase 2; hyaluronidase-2; hyaluronoglucosaminidase 2; hyaluronoglucosaminidase-2; LUCA2; LuCa-2; lung carcinoma protein 2; lysosomal hyaluronidase; PH20 homolog; PH-20 homolog
Rabbit
Antigen affinity chromatography, Protein A
RUO
8692
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Liquid
Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
0.25 mg/mL
PBS with 0.09% sodium azide
Q12891
HYAL2
KLH conjugated synthetic peptide between 385-412 amino acids from the C-terminal region of human HYAL2
400 μL