Learn More
Ig κ Light Chain Rat anti-Mouse, PE, Clone: 187.1, BD
Rat Monoclonal Antibody
Marke:  BD Biosciences 559940
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15889828
  • 337.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 16-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
The 187.1 monoclonal antibody specifically binds to kappa light chains of mouse immunoglobulins. The 187.1 antibody does not react with mouse μ1 or μ2 immunoglobulin lights chains or mouse immunoglobulin heavy chains.
Spezifikation
Spezifikation
Ig κ Light Chain
Monoclonal
0.2mg/mL
Aqueous buffered solution containing ≤0.09% sodium azide.
IgG2b κ secreted by MPC-11 plasmacytoma
0.1 mg
Primary
Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze.
Flow Cytometry
187.1
PE
Rat
Affinity Purified
RUO
Mouse
IgG1 κ