Learn More
anti-IgG1 κ Mouse, R-PE, Clone: MOPC-21, Isotype Control, BD
For low background screening on a variety of mouse and human tissues. anti-IgG1 κ Mouse, R-PE, Clone: MOPC-21, Isotype Control, BD immunoglobulin is a mouse myeloma protein. This antibody is routinely tested by flow cytometric analysis.
Marke:  BD Biosciences 555749
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
Artikelnummer. 10042053
  • 467.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 10-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
  • Host Species: Mouse
  • Clone: MOPC-21
  • Isotype: IgG1, κ
  • Applications: Flow Cytometry, Isotype Control
  • Other applications were tested at BD Biosciences Pharmingen during antibody development only or reported in the literature
Spezifikation
Spezifikation
Flow Cytometry
MOPC-21
Aqueous buffered solution containing BSA and ≤0.09% sodium azide.
Affinity Purified
RUO
IgG1 κ
Monoclonal
R-PE
Mouse
100 Tests
Undiluted at 4°C. Protect from exposure to light. Do not freeze.