Learn More
IgG2a κ, Maus, R-PE, Klon: G155-178, Isotypkontrolle, BD
Marke:  BD Biosciences 551438
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.05000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15896648
  • 254.22 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 16-12-2022
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Der G155-178-Klon weist eine unbekannte Spezifität auf. Trinitrophenal (TNP), das Immunogen, ist eine Hapte, die nicht auf humanen, Maus-, Ratten- oder nicht-humanen Primatenzellen exprimiert wird. Ohne spezifische Bindung kann dieser Antikörper nicht-spezifisch an Fc-Rezeptoren binden. Das Immunglobulin von Klon G155-178 wurde nach dem Screening auf niedrigen Hintergrund auf einer Vielzahl von Maus- und Human-Geweben als Isotypkontrolle ausgewählt. Dieser Antikörper wird routinemäßig mittels Durchflusszytometrie getestet. Weitere Anwendungen wurden bei BD Biosciences Pharmingen nur während der Antikörper
entwicklung getestet oder in der Literatur berichtet.
Wirtsarten: Maus
Klon: G155-178
Isotyp: IgG2a κ
Spezies-Reaktivität: Nicht-humaner Primat
Immunogen: TNP-Keyhole Limpet Hemocyanin
Durchflusszytometrie, intrazelluläre Färbung, Isotypkontrolle
Spezifikation
Spezifikation
Western Blot, Durchflusszytometrie
R-PE
TNP-Keyhole Limpet Hemocyanin
50 Tests
IgG2a κ
Gehäuse G155-178
Murin
Affinitätsgereinigt
Unverdünnt bei 4 °C