missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

IL-10 Rat anti-Human, Unlabeled, Clone: JES3-19F1, BD

Rat Monoclonal Antibody

Marke:  BD Biosciences 554705

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 15897848

  • 458.28 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 19-12-2022
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

The JES3-19F1 antibody reacts with human (IL-10). The immunogen used to generate the JES3-19F1 hybridoma was recombinant human IL-10 expressed in COS cells. This is a neutralizing antibody. This antibody also reacts with viral IL-10.

Host Species: Rat
Clone: JES3-19F1
Isotype: IgG2a κ
Species Reactivity: Human
Immunogen: Recombinant Human IL-10

Functional Assay, Neutralization

Spezifikation

Spezifikation

IL-10
Monoclonal
0.5mg/mL
Aqueous buffered solution containing ≤0.09% sodium azide.
Recombinant Human IL-10
0.5 mg
Immunology
Virus, Human
IgG2a
ELISA
JES3-19F1
Unconjugated
Rat
Affinity Purified
RUO
Primary
Store undiluted at 4°C
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote

For Research Use Only.