Learn More
IL-10 Rat anti-Human, Unlabeled, Clone: JES3-19F1, BD
Rat Monoclonal Antibody
Marke:  BD Biosciences 554704
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15887848
  • 300.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 22-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
The JES3-19F1 antibody reacts with human (IL-10). The immunogen used to generate the JES3-19F1 hybridoma was recombinant human IL-10 expressed in COS cells. This is a neutralizing antibody. This antibody also reacts with viral IL-10.
Host Species: Rat
Clone: JES3-19F1
Isotype: IgG2a κ
Species Reactivity: Human
Immunogen: Recombinant Human IL-10
Functional Assay, Neutralization
Spezifikation
Spezifikation
IL-10
Monoclonal
0.5mg/mL
Aqueous buffered solution containing ≤0.09% sodium azide.
Recombinant Human IL-10
0.1 mg
Immunology
Human, Virus
IgG2a
ELISA
JES3-19F1
Unconjugated
Rat
Affinity Purified
RUO
Primary
Store undiluted at 4°C