Learn More
IL-2 Rat anti-Mouse, FITC, Clone: JES6-5H4, BD
Rat Monoclonal Antibody
Marke:  BD Biosciences 554427
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15887688
  • 665.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 22-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
The JES6-5H4 antibody reacts with mouse interleukin-2 (IL-2). The immunogen used to generate the JES6-5H4 hybridoma was recombinant mouse IL-2. This is a neutralizing antibody.
Host Species: Rat
Clone: JES6-5H4
Isotype: IgG2b
Species Reactivity: Mouse
Immunogen: Recombinant mouse IL-2
Intracellular Staining
Spezifikation
Spezifikation
IL-2
Monoclonal
0.5mg/mL
Aqueous buffered solution containing ≤0.09% sodium azide.
Recombinant mouse IL-2
0.1 mg
Immunology
Mouse
IgG2b
Flow Cytometry
JES6-5H4
FITC
Rat
Affinity Purified
RUO
Primary
Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze.