Learn More
Influenza A NP Monoclonal Antibody (I97D), Invitrogen™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  Invitrogen MA17056
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 11564513
  • 516.00 € / 1 Milliliter
Verfügbar ab: 23-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
MA1-7056 detects the Influenza A virus. This antibody recognizes the nucleoprotein of numerous strains. MA1-7056 has been successfully used in immunofluorescence, immunohistochemistry and ELISA procedures. The MA1-7056 immunogen is Influenza A virus lysate.
Influenza A NP Monoclonal antibody specifically detects Influenza A NP in Virus samples. It is validated for ELISA, Immunohistochemistry.
Spezifikation
Spezifikation
Influenza A NP
Monoclonal
0.1 mg/mL
PBS with 0.1% sodium azide; pH 7.2
Mouse
Protein A
RUO
Virus
Antibody
IgG2a
ELISA, Immunohistochemistry
I97D
Unconjugated
Influenza nucleoprotein
Influenza A virus lysate.
1 mL
Primary
4° C