Learn More
Influenza A NP Monoclonal Antibody (A95I), Invitrogen™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  Invitrogen MA17324
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 11580462
  • 469.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 22-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
The MA1-7324 antibody reacts with Influenza A virus NP in viral and infected tissue samples. MA1-7324 has been successfully used in Immunofluorescence and ELISA applications. The MA1-7324 antibody was raised against Influenza A Nucleoprotein.
Influenza A NP Monoclonal antibody specifically detects Influenza A NP in Virus samples. It is validated for ELISA, Immunocytochemistry.
Spezifikation
Spezifikation
Influenza A NP
Monoclonal
0.1 mg/mL
PBS with 0.1% sodium azide; pH 7.2
Mouse
Protein A
RUO
Virus
Antibody
IgG1
ELISA, Immunocytochemistry
A95I
Unconjugated
Influenza nucleoprotein
Influenza A Nucleoprotein.
100 μg
Primary
4° C