Learn More
Influenza A H1N1 HA Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA534920
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 15378981
  • 516.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 22-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Store product as a concentrated solution. Centrifuge briefly prior to opening the vial.
Influenza A H1N1 HA Polyclonal antibody specifically detects Influenza A H1N1 HA in Virus samples. It is validated for Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
Influenza A H1N1 HA
Polyclonal
Unconjugated
flu hemagglutinin; H1N1 HA; H1N1 hemagglutinin; Influenza H1N1; influenza hemagglutinin
Recombinant fragment corresponding to Internal region of Influenza A virus HA (A/duck/Alberta/35/1976(H1N1))
100 μL
Primary
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Western Blot
1 mg/mL
PBS with 20% glycerol and 0.01% thimerosal; pH 7
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
Virus