Learn More
Insulin Monoclonal Antibody (7F8), Invitrogen™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  Invitrogen MA110517
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 11548872
  • 516.00 € / 200 Mikrogramm
Verfügbar ab: 22-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
MA1-10517 detects Insulin from human, bovine, and porcine samples. MA1-10517 has been successfully used in ELISA applications. The MA1-10517 immunogen is purified human Insulin.
Insulin Monoclonal antibody specifically detects Insulin in Bovine, Human, Porcine samples. It is validated for ELISA.
Spezifikation
Spezifikation
Insulin
Monoclonal
1 mg/mL
PBS with 0.1% sodium azide; pH 7.4
P01308, P01315, P01317
INS
Purified human Insulin.
200 μg
Primary
Bovine, Human, Porcine
Antibody
IgG1
ELISA
7F8
Unconjugated
INS
AA986540; IDDM; IDDM1; IDDM2; ILPR; INS; Ins1; Ins-1; Ins2; Ins-2; Ins2-rs1; InsII; Insulin; insulin 1; insulin 2; Insulin A chain; Insulin B chain; insulin I; insulin II; insulin-1; Insulin-1 A chain; Insulin-1 B chain; Insulin-2; Insulin-2 A chain; Insulin-2 B chain; IRDN; Mody; MODY10; Mody4; preproinsulin; proinsulin
Mouse
Protein A
RUO
280829, 3630, 397415
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles