Learn More
IQCC Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA535902
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00910kg
Artikelnummer. 15567371
  • 473.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 24-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Store product as a concentrated solution. Centrifuge briefly prior to opening the vial.
IQCC Polyclonal antibody specifically detects IQCC in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry.
Spezifikation
Spezifikation
IQCC
Polyclonal
Unconjugated
IQCC
BC026978; IQ domain-containing protein C; IQ motif containing C; Iqcc; RP4-622L5.6
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
55721
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunocytochemistry
1 mg/mL
PBS with 20% glycerol and 0.01% thimerosal; pH 7
Q4KMZ1
IQCC
Recombinant fragment corresponding to a region within amino acids 49 and 321 of IQCC