Learn More
IRF5 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Goat Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA19058
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 11523901
  • 474.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 23-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
This antibody is predicted to react with bovine, mouse and rat based on sequence homology.
IRF5 Polyclonal antibody specifically detects IRF5 in Human samples. It is validated for Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
IRF5
Polyclonal
Unconjugated
IRF5
AW491843; Interferon regulatory factor 5; interferon regulatory factor 5 bone marrow; IRF5; IRF-5; mirf5; OTTHUMP00000212907; SLEB10
Goat
Antigen affinity chromatography
RUO
3663
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Liquid
Western Blot
0.5 mg/mL
TBS with 0.5% BSA and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Q13568
IRF5
Synthetic peptide corresponding to the C terminus amino acids QGPWPMHPAGMQ.