Learn More
CD11b Monoclonal Antibody (3A33), APC-Cyanine7, Invitrogen™
Rat Monoclonal Antibody
Marke:  Invitrogen A15389
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00280kg
Artikelnummer. 15255704
  • 330.00 € / 0.10 Milligramm
Verfügbar ab: 22-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Descripción
Descripción
CD11b Monoclonal antibody specifically detects CD11b in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry.
Especificaciones
Especificaciones
CD11b
Monoclonal
0.1 mg/mL
PBS with proprietary stabilizer and <0.1% sodium azide
P05555
ITGAM
Peritoneal macrophages from C57 B1/6 x DBA/2 F1 hybrid mice
100 μg
Primary
Mouse
Antibody
IgG2a κ
Flow Cytometry
3A33
APC-Cyanine7
ITGAM
antigen CD11b (p170); antigen CD11b (p170); macrophage antigen alpha polypeptide; CD11 antigen-like family member B; CD11b; CD11B (p170); CD11b/CD18; cell surface glycoprotein MAC-1 alpha subunit; cell surface glycoprotein MAC-1 subunit alpha; complement component 3 receptor 3 subunit; complement component receptor 3 alpha-a; complement receptor type 3; CR3; CR-3 alpha chain; CR3A; F730045J24Rik; integrin alpha M; integrin alpha-M; integrin subunit alpha M; integrin, alpha M; integrin, alpha M (complement component 3 receptor 3 subunit); ITGAM; Leukocyte adhesion receptor MO1; leukocyte integrin alpha-M chain; LOC100351865; Ly-40; MAC1; Mac-1; Mac-1 alpha; Mac-1 alpha (Mac1A); MAC-1 alpha subunit; MAC1A; Mac-1a; macrophage antigen alpha; macrophage antigen alpha polypeptide; MGC117044; MO1A; Neutrophil adherence receptor; neutrophil adherence receptor alpha-M subunit; SLEB6; unnamed protein product
Rat
purified
RUO
16409
4° C, store in dark, DO NOT FREEZE!
Liquid
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales