Learn More
IVD Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA544896
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg
Artikelnummer. 15516692
  • 472.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 22-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Peptide sequence: APKAQEIDRS NEFKNLREFW KQLGNLGVLG ITAPVQYGGS GLGYLEHVLV Sequence homology: Cow: 86%; Dog: 79%; Guinea Pig: 86%; Horse: 79%; Human: 100%; Mouse: 79%; Rabbit: 93%; Rat: 86%
IVD Polyclonal antibody specifically detects IVD in Human samples. It is validated for Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
IVD
Polyclonal
Unconjugated
IVD
1300016K07Rik; 6720455E18Rik; ACAD2; AI463340; butyryl-CoA dehydrogenase; EGK_17362; isovaleryl CoA dehydrogenase; isovaleryl coenzyme A dehydrogenase; isovaleryl dehydrogenase; isovaleryl-CoA dehydrogenase; isovaleryl-CoA dehydrogenase, mitochondrial; IVD
Rabbit
Affinity Chromatography
RUO
3712
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Liquid
Western Blot
0.5 mg/mL
PBS with 2% sucrose and 0.09% sodium azide
P26440
IVD
Synthetic peptide directed towards the N-terminal of human IVD