Learn More
KARS Monoclonal Antibody (8G12C1), Invitrogen™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  Invitrogen MA515426
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 11305403
  • 463.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 22-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
MA5-15426 targets KARS in indirect ELISA, IHC and WB applications and shows reactivity with Human samples. The MA5-15426 immunogen is purified recombinant fragment of KARS(aa90-174) expressed in E. Coli.<br>.
KARS Monoclonal antibody specifically detects KARS in Human samples. It is validated for ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
KARS
Monoclonal
Conc. Not Determined
ascites with 0.03% sodium azide
Q15046
KARS1
Purified recombinant fragment of KARS(aa90-174) expressed in E. Coli.
RUO
3735
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot
8G12C1
Unconjugated
KARS1
AA589550; AL024334; AL033315; AL033367; CMTRIB; D8Ertd698e; D8Wsu108e; DFNB89; EC 6.1.1.6; KARS; Kars1; KARS2; KIAA0070; KRS; lysine tRNA ligase; lysine--tRNA ligase; LysRS; lysyl-tRNA synthetase; mKIAA0070