Learn More
ERLIN1 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Goat Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA519152
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 11307133
  • 472.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 22-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
ERLIN1 Polyclonal antibody specifically detects ERLIN1 in Human samples. It is validated for Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
ERLIN1
Polyclonal
Unconjugated
Erlin1
2810439N09Rik; Band_7 23-211 Keo4 (Interim) similar to C.elegans protein C42C1.9; C10orf69; C80197; endoplasmic reticulum lipid raft-associated protein 1; ER lipid raft associated 1; Erlin1; erlin-1; KE04; Keo4; OTTHUMP00000059425; OTTHUMP00000197867; Protein KE04; Protein KE04 homolog; RGD1307058; SPFH domain family, member 1; SPFH domain-containing protein 1; Spfh1; SPG62; stomatin-prohibitin-flotillin-HflC/K domain-containing protein 1
Goat
Antigen affinity chromatography
RUO
10613
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Liquid
Western Blot
0.5 mg/mL
TBS with 0.5% BSA and 0.02% sodium azide; pH 7.3
O75477
Erlin1
Synthetic peptide sequence (EALEPSGENVIQNKE) corresponding to the C-terminus amino acids of ERLIN1