Learn More
Cytokeratin 36 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA531829
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 13476347
  • 473.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 22-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Recommended positive controls: HeLa. Predicted reactivity: Mouse (80%), Rat (82%), Bovine (83%). Store product as a concentrated solution. Centrifuge briefly prior to opening the vial.
Cytokeratin 36 Polyclonal antibody specifically detects Cytokeratin 36 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
Cytokeratin 36
Polyclonal
Unconjugated
KRT36
HA6; hair keratin; Hair keratin, type I Ha6; hHa6; HKA6; Hra-1; K36; Ka31; keratin 36; keratin 36, type I; keratin complex 1, acidic, gene 5; keratin, hair, acidic, 6; keratin, type I cuticular Ha6; Keratin-36; keratin-5; KRT hHa6; Krt1-22; Krt1-5; Krt36; KRTHA6; MHRa-1; type I hair keratin KA31; Type I keratin 48 kDa; type I keratin 48 kDa (MHRa-1)
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
8689
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
1 mg/mL
PBS with 20% glycerol and 0.01% thimerosal; pH 7
O76013
KRT36
Recombinant fragment corresponding to a region within amino acids 258 and 467 of Human Keratin 36