Learn More
Kallikrein 2 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Goat Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA518674
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 11336653
  • 473.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 06-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
This antibody is tested in Peptide ELISA: antibody detection limit dilution 64,000.
Glandular kallikreins cleave Met-Lys and Arg-Ser bonds in kininogen to release Lys-bradykinin.
Spezifikation
Spezifikation
Kallikrein 2
Polyclonal
Unconjugated
KLK2
glandular kallikrein 2; glandular kallikrein-1; hGK-1; hK2; kallikrein 2, prostatic; kallikrein related peptidase 2; kallikrein-2; kallikrein-related peptidase 2; KLK2; KLK2A2; MGC12201; Tissue kallikrein 2; Tissue kallikrein-2
Goat
Ammonium sulfate precipitation
RUO
3817
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Liquid
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
0.5 mg/mL
TBS with 0.5% BSA and 0.02% sodium azide; pH 7.3
P20151
KLK2
Synthetic peptide sequence (KHQSLRPDEDSSHD) corresponding to the internal amino acids of KLK2