Learn More
Mouse anti-Human Lambda Light Chain Secondary Antibody, FITC, Invitrogen™
Mouse Monoclonal Secondary Antibody
Marke:  Invitrogen MA110395
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 12332403
  • 289.00 € / 100 Stück
Verfügbar ab: 22-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
This antibody will not cross-react with hamster, goat, guinea pig, rabbit or sheep.
Human Lambda Light Chain Monoclonal antibody specifically detects Human Lambda Light Chain in Human samples. It is validated for Flow Cytometry.
Spezifikation
Spezifikation
Human Lambda Light Chain
Monoclonal
FITC
Mouse
Size-exclusion chromatography
RUO
Human
Liquid
Flow Cytometry
4C2
PBS with 0.2% BSA and 15mM sodium azide; pH 7.4
not available
100 Tests
Secondary
4° C, store in dark, DO NOT FREEZE!