Learn More
LAMP2 Monoclonal Antibody (M3/84), Invitrogen™
Rat Monoclonal Antibody
Marke:  Invitrogen MA517861
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 15304141
  • 272.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 22-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
LAMP2 Monoclonal antibody specifically detects LAMP2 in Mouse samples. It is validated for Cytotoxicity Assay, Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Frozen), Immunoprecipitation, Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
LAMP2
Monoclonal
1 mg/mL
PBS with 0.02% sodium azide
P17047
LAMP2
Immunoadsorbent purified mouse macrophage glycoprotein fraction.
100 μg
Primary
Mouse
Antibody
IgG1 κ
Cytotoxicity Assay, Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Frozen), Immunoprecipitation, Western Blot
M3/84
Unconjugated
LAMP2
CD107 antigen-like family member B; CD107b; EGK_20887; Igp96; Lamp II; LAMP2; LAMP-2; LAMP-2 Isoform 2A; LAMP-2 Variant A; Lamp-2a; Lamp-2b; Lamp-2c; LAMPB; LGP110; LGP-110; LGP-96; LGP-B; lysosomal associated membrane protein 2; lysosomal membrane glycoprotein 2; lysosomal membrane glycoprotein type B; lysosomal-associated membrane protein 2; lysosome-associated membrane glycoprotein 2; lysosome-associated membrane protein 2; Mac3; RP23-193O17.2
Rat
Protein G
RUO
16784
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.