Learn More
LGMN Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Sheep Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA547244
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg
Artikelnummer. 15587732
  • 473.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 22-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
In direct ELISAs, approximately 50% cross-reactivity with recombinant human Legumain is observed. Reconstitute at 0.2 mg/mL in sterile PBS.
LGMN Polyclonal antibody specifically detects LGMN in Mouse samples. It is validated for Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
LGMN
Polyclonal
Unconjugated
LGMN
AEP; AI746452; Asparaginyl endopeptidase; AU022324; cb173; cb460; cysteine protease 1; legumain; Lgmn; LGMN1; preprolegumain; protease, cysteine 1; protease, cysteine, 1; protease, cysteine, 1 (legumain); PRSC1; PRSC1EC 3.4.22.34; sb:cb173; wu:fa98g05; wu:fj92g08; zgc:76953
Sheep
Antigen affinity chromatography
RUO
19141
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Lyophilized
Western Blot
0.2 mg/mL
PBS with 5% trehalose and No Preservative
O89017
LGMN
Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant mouse Legumain Val18-Tyr435