Learn More
Lidocaine Monoclonal Antibody (LC11-222.4), Invitrogen™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  Invitrogen MA110752
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11579012
  • 524.00 € / 1 Milligramm
Verfügbar ab: 06-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
MA1-10752 detects Lidocaine. MA1-10752 has been successfully used in ELISA applications. The MA1-10752 immunogen is Lidocaine, conjugated to KLH.
Lidocaine is a synthetic aminoethylamide with local anesthetic and antiarrhythmic properties. Lidocaine stabilizes the neuronal membrane by binding to and inhibiting voltage-gated sodium channels, thereby inhibiting the ionic fluxes required for the initiation and conduction of impulses and effecting local anesthesia. [National Center for Biotechnology Information. PubChem Compound Database; CID=3676].
Spezifikation
Spezifikation
Lidocaine
Monoclonal
1.16 mg/mL
PBS with no preservative; pH 7.4
Mouse
Protein A
RUO
Chemical
Antibody
IgG1
ELISA
LC11-222.4
Unconjugated
Anestacon; C14H22N2O; Lidoderm; Lignocaine; Xylocaine
Lidocaine, conjugated to KLH.
500 μg
Primary
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Liquid
Chemical