Learn More
LPGAT1 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA545334
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg
Artikelnummer. 15526852
  • 472.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 22-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Peptide sequence: DQQLLLLKKH LENNYRSRDR KWIVLFPEGG FLRKRRETSQ AFAKKNNLPF
LPGAT1 Polyclonal antibody specifically detects LPGAT1 in Human samples. It is validated for Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
LPGAT1
Polyclonal
Unconjugated
LPGAT1
Acyl-CoA:lysophosphatidylglycerol acyltransferase 1; AI649174; AW112037; BC013667; FAM34A; FAM34A1; family with sequence similarity 34, member A; KIAA0205; Lpgat1; lysophosphatidylglycerol acyltransferase 1; NET8
Rabbit
Affinity Chromatography
RUO
9926
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Liquid
Western Blot
0.5 mg/mL
PBS with 2% sucrose and 0.09% sodium azide
Q92604
LPGAT1
Synthetic peptide directed towards the middle region of human LPGAT1