Learn More
LRP4 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Goat Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA518999
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 11376973
  • 473.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 22-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
This antibody is predicted to react with bovine, mouse and rat based on sequence homology.
LRP4 Polyclonal antibody specifically detects LRP4 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
LRP4
Polyclonal
Unconjugated
LRP4
6430526J12Rik; CLSS; CMS17; Corin; D230026E03; Kiaa0816; LDL receptor related protein 4; LDLR; LDLR dan; low density lipoprotein receptor-related protein 4; low-density lipoprotein receptor-related protein 4; LRP10; Lrp4; LRP-4; mdig; Megf7; multiple epidermal growth factor-like domains 7; SOST2
Goat
Antigen affinity chromatography
RUO
4038
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Liquid
Immunohistochemistry, Western Blot
0.5 mg/mL
TBS with 0.5% BSA and 0.02% sodium azide; pH 7.3
O75096
LRP4
Synthetic peptide sequence (SNPSYRTSTQEVK ) corresponding to the internal amino acids of LRP4