Learn More
Lysozyme Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA129680
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 11526782
  • 558.00 € / 500 Mikroliter
Verfügbar ab: 14-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Predigestion with a proteolytic enzyme improves staining of formalin fixed paraffin embedded tissue sections.
Lysozyme Polyclonal antibody specifically detects Lysozyme in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
Lysozyme
Polyclonal
PBS with 0.09% sodium azide
P61626
LYZ
Purified human lysozyme from urine of patients with monocystic leukemia.
500 μL
Primary
Human
Antibody
IgG
Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Unconjugated
LYZ
1,4-beta-N-acetylmuramidase C; 1700038F02Rik; 4-beta-N-acetylmuramidase C; AI326280; Allergen Gal d IV; bA534G20.1; c-type lysozyme; dystrophin; egg white lysozyme; Gal d 4; KAAG648; LYC2; Lys; Lysm; lysozyme; lysozyme (renal amyloidosis); lysozyme 1; lysozyme 2; lysozyme C; Lysozyme C type M; lysozyme C type P; Lysozyme C, spleen isozyme; lysozyme C-1; Lysozyme C-2; lysozyme C-3; lysozyme d1; lysozyme F1; lysozyme like 1; lysozyme-like 1; lysozyme-like protein 1; lysozyme-like protein 2; Lysz; LYZ; Lyz1; Lyz2; LYZC; LYZD1; LYZF1; LYZL1; Lyzs; Lzm; Lzm-s1; Lzp; Lzp-s; P lysozyme structural; PRO1278; renal amyloidosis; RGD1559869; unnamed protein product; UNQ648/PRO1278
Rabbit
IgG fraction
RUO
4069
4° C, do not freeze