Learn More
MOBP Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA545545
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg
Artikelnummer. 15516872
  • 473.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 22-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Peptide sequence: SQKPAKEGPR LSKNQKYSEH FSIHCCPPFT FLNSKKEIVD RKYSICKSGC Sequence homology: Cow: 93%; Dog: 93%; Guinea Pig: 85%; Horse: 92%; Human: 100%; Mouse: 93%; Pig: 93%; Rabbit: 86%; Rat: 93%
MOBP Polyclonal antibody specifically detects MOBP in Human samples. It is validated for Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
MOBP
Polyclonal
Unconjugated
Mobp
AI835053; AI839848; Mobp; MOBP155; MOBP170; MOBP69; MOBP73; Mobp81; Mobp81p; myelin associated oligodendrocyte basic protein; myelin-associated oligodendrocyte basic protein; myelin-associated oligodendrocytic basic protein; Myelin-associated/Oligodendrocytic Basic Protein-81; R74645; RNMOBP81P; Unknown (protein for MGC:128384)
Rabbit
Affinity Chromatography
RUO
4336
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Liquid
Western Blot
0.5 mg/mL
PBS with 2% sucrose and 0.09% sodium azide
Q13875
Mobp
Synthetic peptide directed towards the N-terminal of human MOBP