Learn More
MOSPD3 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA542665
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg
Artikelnummer. 15575602
  • 472.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 22-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Peptide sequence: FLLFLLTGIV SVAFLLLPLP DELGSQLPQV LHVSLGQKLV AAYVLGLLTM Sequence homology: Cow: 92%; Dog: 92%; Goat: 77%; Guinea Pig: 92%; Horse: 92%; Human: 100%; Mouse: 100%; Rabbit: 92%; Rat: 100%
MOSPD3 Polyclonal antibody specifically detects MOSPD3 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
MOSPD3
Polyclonal
Unconjugated
MOSPD3
1190005J19Rik; 5133401H10Rik; CDS3; gene trap integration gene 2; Gtig2; hypothetical protein LOC506163; Mospd3; motile sperm domain containing 3; motile sperm domain-containing protein 3; NET30; R124
Rabbit
Protein A
RUO
64598
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Liquid
Immunohistochemistry, Western Blot
1 mg/mL
PBS with 2% sucrose and 0.09% sodium azide
O75425
MOSPD3
Synthetic peptide directed towards the C-terminal of human MOSPD3