Learn More
MPST Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA528779
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 13462897
  • 463.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 22-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Recommended positive controls: 293T, A431, H1299, HeLaS3, HepG2, mouse liver. Store product as a concentrated solution. Centrifuge briefly prior to opening the vial.
MPST Polyclonal antibody specifically detects MPST in Human, Mouse samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
MPST
Polyclonal
Unconjugated
Mpst
3-mercaptopyruvate sulfurtransferase; human liver rhodanese; mercaptopyruvate sulfurtransferase; MPST; MST; testicular tissue protein Li 200; tRNA thiouridin modification protein 1; TST2; TUM1
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
246221, 4357
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
0.57 mg/mL
0.1M tris glycine with 10% glycerol and 0.01% thimerosal; pH 7
P25325, Q99J99
Mpst
Synthetic peptide corresponding to a region within amino acids 234 and 297 of Human MPST
100 μL
Primary
Human, Mouse