Learn More
MRPL3 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA531487
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 13496007
  • 470.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 22-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Recommended positive controls: A549, HeLa, HCT116. Predicted reactivity: Mouse (90%), Rat (89%), Xenopus laevis (80%), Chicken (80%), Chimpanzee (96%), Bovine (87%). Store product as a concentrated solution. Centrifuge briefly prior to opening the vial.
MRPL3 Polyclonal antibody specifically detects MRPL3 in Human samples. It is validated for Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
MRPL3
Polyclonal
Unconjugated
MRPL3
2010320L16Rik; 39S ribosomal protein L3, mitochondrial; 5930422H18Rik; AA407889; COXPD9; L3mt; mitochondrial 60S ribosomal protein L3; Mitochondrial large ribosomal subunit protein uL3m; mitochondrial ribosomal protein L3; MRL3; Mrpl3; MRP-L3; RPML3
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
11222
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Western Blot
0.88 mg/mL
0.1M tris glycine with 20% glycerol and 0.01% thimerosal; pH 7
P09001
MRPL3
Recombinant fragment corresponding to a region within amino acids 150 and 348 of Human MRPL3