Learn More
MRPL49 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA545058
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg
Artikelnummer. 15506792
  • 472.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 22-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Peptide sequence: ESVDEYQFVE RLLPATRIPD PPKHEHYPTP SGWQPPRDPP PNLPYFVRRS Sequence homology: Cow: 86%; Dog: 86%; Guinea Pig: 92%; Horse: 92%; Human: 100%; Mouse: 79%; Rabbit: 83%; Rat: 86%
MRPL49 Polyclonal antibody specifically detects MRPL49 in Human samples. It is validated for Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
MRPL49
Polyclonal
Unconjugated
MRPL49
39S ribosomal protein L49, mitochondrial; 4833419D18Rik; Aa2-277; C11orf4; L49mt; MGC10656; Mitochondrial large ribosomal subunit protein mL49; mitochondrial ribosomal protein L49; Mrpl49; MRP-L49; Neighbor of FAU; neighbor of fau 1; next to FAU; NOF; NOF1; OK/SW-cl.67; Protein NOF1; Unknown (protein for MGC:142600)
Rabbit
Affinity Chromatography
RUO
740
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Liquid
Western Blot
0.5 mg/mL
PBS with 2% sucrose and 0.09% sodium azide
Q13405
MRPL49
Synthetic peptide directed towards the N-terminal of human MRPL49