Learn More
MT-ND2 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA537185
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00910kg
Artikelnummer. 15584281
  • 472.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 14-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
This antibody detects endogenous protein at a molecular weight of 39 kDa. Purity is >95% by SDS-PAGE.
MT-ND2 Polyclonal antibody specifically detects MT-ND2 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
MT-ND2
Polyclonal
Unconjugated
MT-ND2
mitochondrially encoded NADH dehydrogenase 2; Mtnd2; mt-Nd2; NADH dehydrogenase subunit 2; NADH2; NADH-ubiquinone oxidoreductase chain 2; ND2
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
17717, 26194, 4536
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Western Blot
1 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
P03891, P03893, P11662
MT-ND2, ND2
A synthetic peptide corresponding to residues in human MT-ND2
100 μL
Primary
Human, Mouse, Rat