Learn More
MUC2 Monoclonal Antibody (996/1), Invitrogen™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  Invitrogen MA125020
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 11504852
  • 516.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 22-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Store product as a concentrated solution. Centrifuge briefly prior to opening the vial.
MUC2 Monoclonal antibody specifically detects MUC2 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Frozen), Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
MUC2
Monoclonal
1 mg/mL
PBS with 0.09% sodium azide
Q02817
MUC2
MUC-2 tandem repeat peptide
100 μg
Primary
Human
Antibody
IgG1
Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Frozen), Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
996/1
Unconjugated
MUC2
2010015E03Rik; colonic mucin; HH-Muc; intestinal mucin-2; MCM; MLP; muc2; MUC-2; mucin 2; mucin 2, intestinal/tracheal; mucin 2, oligomeric mucus/gel-forming; mucin-2; mucin-like protein; secreted gel-forming mucin; SMUC; wnn
Mouse
Protein G
RUO
4583
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.