Learn More
OAS2 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Goat Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA537878
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00900kg
Artikelnummer. 15584811
  • 473.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 22-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
OAS2 Polyclonal antibody specifically detects OAS2 in Human samples. It is validated for Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
OAS2
Polyclonal
Unconjugated
OAS2
(2-5')oligo(A) synthase 2; (2'-5')oligo(A) synthetase 2; 2',5'-oligoadenylate synthetase-like 11; 2,5-oligoadenylate synthetase-like 11; 2'-5' oligoadenylate synthetase 2; 2'-5' oligoadenylate synthetase-like 11; 2-5A synthase 2; 2'-5'-oligoadenylate synthase 2; 2'-5'-oligoadenylate synthetase 2; 2'-5'-oligoadenylate synthetase 2, 69/71kDa; A synthetase 2; MGC78578; Oas2; Oasl11; p69 OAS / p71 OAS; p69OAS / p71OAS
Goat
Antigen affinity chromatography
RUO
4939
-20°C
Liquid
Western Blot
0.5 mg/mL
TBS with 0.5% BSA and 0.02% sodium azide; pH 7.3
P29728
OAS2
Peptide with sequence C-RKTVLRGNSDGT, from the internal region near the N-terminus of OAS2