Learn More
OCIAD1 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA543166
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg
Artikelnummer. 15565912
  • 473.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 22-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Peptide sequence: QGPDPNLEES PKRKNITYEE LRNKNRESYE VSLTQKTDPS VRPMHERVPK Sequence homology: Cow: 93%; Dog: 93%; Guinea Pig: 100%; Horse: 100%; Human: 100%; Mouse: 92%; Rabbit: 92%; Rat: 100%
OCIAD1 Polyclonal antibody specifically detects OCIAD1 in Human samples. It is validated for Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
OCIAD1
Polyclonal
Unconjugated
Ociad1
6030432N09Rik; AI481327; ASRIJ; AW557942; B230209J16Rik; BB021357; Emi2; expressed during mesenchymal induction 2; FLJ20455; Imi2; induced during mesenchymal induction 2; LOC100723738; MGC111072; OCIA; OCIA domain containing 1; OCIA domain-containing protein 1; Ociad1; OCIAD1 protein; Ovarian cancer immunoreactive antigen domain containing 1; Ovarian carcinoma immunoreactive antigen; TPA018
Rabbit
Affinity Chromatography
RUO
54940
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Liquid
Western Blot
0.5 mg/mL
PBS with 2% sucrose and 0.09% sodium azide
Q9NX40
Ociad1
Synthetic peptide directed towards the C-terminal of human OCIAD1