Learn More
OCIAD2 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA520835
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 12888952
  • 518.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 22-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
A suggested positive control is A549 cell lysate. PA5-20835 can be used with blocking peptide PEP-0949.
OCIAD2 Polyclonal antibody specifically detects OCIAD2 in Human samples. It is validated for Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
OCIAD2
Polyclonal
Unconjugated
OCIAD2
1810027I20Rik; OCIA domain containing 2; OCIA domain-containing protein 2; OCIAD2; Ovarian carcinoma immunoreactive antigen-like protein
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
132299
Maintain refrigerated at 2-8°C for up to 3 months. For long term storage store at -20°C
Liquid
Western Blot
1 mg/mL
PBS with 0.02% sodium azide
Q56VL3
OCIAD2
An 18 amino acid peptide from near the carboxy terminus of human OCIAD2.