Learn More
LS189744 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA132773
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 11512582
  • 473.00 € / 25 Mikrogramm
Verfügbar ab: 22-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
PA1-32773 detects Olfactory receptor LS189744 from human samples.
LS189744 Polyclonal antibody specifically detects LS189744 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin).
Spezifikation
Spezifikation
LS189744
Polyclonal
Unconjugated
OR6K3
OR6K3
Synthetic 18 amino acid peptide from C-terminus of human OR6K3
25 μg
Primary
Human
Antibody
IgG
Immunohistochemistry (Paraffin)
1 mg/mL
PBS with 0.1% sodium azide
Q8NGY3
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
391114
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.